Methyl hydrazinecarbohydrazonothioate hydroiodide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂H₉IN₄S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09991850 CAS Number: 37839-01-3 |