Stampa…
Curcumin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24598-100G OR24598-25G OR24598-5G
APOSOR24598-100GEA 134 EUR
APOSOR24598-100G APOSOR24598-25G APOSOR24598-5G
Curcumin 97%
Curcumin
Formula: C₂₁H₂₀O₆
Punto di fusione: 170…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00008365
CAS Number: 458-37-7
EINECS: 207-280-5