Stampa…
3-Coumaranone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzofuran-3(2H)-one
OR24591-1G OR24591-25G OR24591-5G
APOSOR24591-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24591-1G APOSOR24591-25G APOSOR24591-5G
3-Coumaranone
3-Coumaranone
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di fusione: 97…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051810
CAS Number: 7169-34-8