Stampa…
N-Acetylguanidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24582-25G OR24582-5G OR24582-10G
APOSOR24582-25GEA 29 EUR
APOSOR24582-25G APOSOR24582-5G APOSOR24582-10G
N-Acetylguanidine
N-Acetylguanidine
Formula: C₃H₇N₃O
Punto di fusione: 181…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075615
CAS Number: 5699-40-1
EINECS: 227-180-5