Stampa…
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2-Bromoethyl)indole
OR24580-1G OR24580-5G
APOSOR24580-1GEA 82.9 EUR
APOSOR24580-1G APOSOR24580-5G
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 97%
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole
Formula: C₁₀H₁₀BrN
Peso molecolare: 224,101 g/mol
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00130155
CAS Number: 3389-21-7
EINECS: 222-219-2