Stampa…
Diphenyl sulphide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2458-100G OR2458-25G OR2458-500G
APOSOR2458-100GEA 24.8 EUR
APOSOR2458-100G APOSOR2458-25G APOSOR2458-500G
Diphenyl sulphide 98%
Diphenyl sulphide
Formula: C₁₂H₁₀S
Punto di ebollizione: 296 °C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003064
CAS Number: 139-66-2