N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(tert-Butyl) hydroxylamine hydrochloride
Formula:
C₄H₁₁NO Punto di fusione: 183…185 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012598 CAS Number: 57497-39-9 EINECS: 260-771-6 |