Stampa…
3-Bromothiophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
OR2454-1G OR2454-25G OR2454-5G
APOSOR2454-1GEA 23.2 EUR
APOSOR2454-1G APOSOR2454-25G APOSOR2454-5G
3-Bromothiophenol 97%
3-Bromothiophenol
Formula: C₆H₅BrS
Punto di ebollizione: 123…124 °C/40mmHg
Densità: 1,832 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009603
CAS Number: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III