Stampa…
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2452-1G OR2452-250MG
APOSOR2452-1GEA 188 EUR
APOSOR2452-1G APOSOR2452-250MG
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797643
CAS Number: 87776-76-9