Stampa…
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
OR24503-1G OR24503-250MG
APOSOR24503-1GEA 139 EUR
APOSOR24503-1G APOSOR24503-250MG
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Formula: C₈H₁₃NO₃
Peso molecolare: 171,2 g/mol
Punto di ebollizione: 180…185 °C/0,7mmHg
Punto di fusione: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219095
CAS Number: 67751-14-8