Stampa…
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-2-yl isothiocyanate
OR24480-1G OR24480-5G
APOSOR24480-1GEA 26.3 EUR
APOSOR24480-1G APOSOR24480-5G
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Formula: C₈H₁₁NS
Peso molecolare: 153,25 g/mol
Punto di ebollizione: 81…83 °C/2mmHg
Punto di fusione: 27…30 °C
Flash Pt: 107,8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673182
CAS Number: 14370-23-1
UN: 1759
ADR: 8,II