Stampa…
Phenylboronic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2447-100G OR2447-25G
APOSOR2447-100GEA 55.1 EUR
APOSOR2447-100G APOSOR2447-25G
Phenylboronic acid 99%
Phenylboronic acid
Formula: C₆H₇BO₂
Punto di fusione: 216…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002103
CAS Number: 98-80-6
EINECS: 202-701-9