Stampa…
Bromobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenylbromide, Phenyl bromide
OR2446-2.5KG OR2446-500G
APOSOR2446-2.5KGEA 183 EUR
APOSOR2446-2.5KG APOSOR2446-500G
Bromobenzene 99%
Bromobenzene
Formula: C₆H₅Br
Punto di ebollizione: 155…156 °C
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1,491 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000055
CAS Number: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III