Stampa…
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-tert-Butylbenzenesulphonamide
OR2445-100G OR2445-25G OR2445-5G
APOSOR2445-100GEA 71.2 EUR
APOSOR2445-100G APOSOR2445-25G APOSOR2445-5G
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₅NO₂S
Punto di fusione: 138…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068599
CAS Number: 6292-59-7