tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Aminoacetohydrazide, 2-BOC protected
Formula:
C₇H₁₅N₃O₃ Punto di fusione: 111…115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01570558 CAS Number: 6926-09-6 |