Stampa…
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
OR24415-1G OR24415-5G
APOSOR24415-1GEA 46.6 EUR
APOSOR24415-1G APOSOR24415-5G
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆BrN₃
Peso molecolare: 176,02 g/mol
Punto di fusione: 96…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068157
CAS Number: 105675-85-2