Stampa…
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: S-(Cyanomethyl) thioacetate
OR24381-1G OR24381-250MG
APOSOR24381-1GEA 304 EUR
APOSOR24381-1G APOSOR24381-250MG
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Cyanomethyl ethanethioate
Formula: C₄H₅NOS
Peso molecolare: 115,15 g/mol
Punto di ebollizione: 226…227 °C
Densità: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173920
CAS Number: 59463-56-8