Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉NO₄S Punto di fusione: 60…61 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00205188 CAS Number: 62947-31-3 |