Stampa…
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24363-1G OR24363-500MG OR24363-5G
APOSOR24363-1GEA 16.1 EUR
APOSOR24363-1G APOSOR24363-500MG APOSOR24363-5G
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
Formula: C₉H₆ClN₃O₃
Peso molecolare: 239,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00099555
CAS Number: 68159-07-9