Stampa…
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate
OR24350-1G OR24350-5G
APOSOR24350-1GEA 32.1 EUR
APOSOR24350-1G APOSOR24350-5G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,19 g/mol
Punto di fusione: 35…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00130102
CAS Number: 69363-85-5