Stampa…
2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2435-10G OR2435-5G
APOSOR2435-10GEA 222 EUR
APOSOR2435-10G APOSOR2435-5G
2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde 95+%
2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₀ClNO
Peso molecolare: 183,64 g/mol
Punto di fusione: 83…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021051
CAS Number: 1424-66-4
EINECS: 215-840-5