Stampa…
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
OR24349-1G OR24349-5G
APOSOR24349-1GEA 14.7 EUR
APOSOR24349-1G APOSOR24349-5G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₈ClNO₂S
Peso molecolare: 193,65 g/mol
Punto di fusione: 183…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00068149
CAS Number: 39978-14-8