Stampa…
1-Amino-2-ethylbutane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2434-1G OR2434-5G
APOSOR2434-1GEA 27.7 EUR
APOSOR2434-1G APOSOR2434-5G
1-Amino-2-ethylbutane 95%
1-Amino-2-ethylbutane
Formula: C₆H₁₅N
Punto di ebollizione: 125 °C
Densità: 0,776 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040755
CAS Number: 617-79-8
EINECS: 210-530-6
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II