Stampa…
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24334-1G OR24334-5G
APOSOR24334-1GEA 50.9 EUR
APOSOR24334-1G APOSOR24334-5G
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₇H₅ClN₂S
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205201
CAS Number: 43088-67-1