1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR24329-10G
OR24329-1G
APOSOR24329-10GEA
379
EUR
APOSOR24329-10G
APOSOR24329-1G
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₁₃ClN₂O₂ Punto di fusione: 116…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068141 CAS Number: 175137-17-4 |