Stampa…
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24321-1G OR24321-5G OR24321-10G
APOSOR24321-1GEA 43.7 EUR
APOSOR24321-1G APOSOR24321-5G APOSOR24321-10G
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₈H₇NO₂S₂
Peso molecolare: 213,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052073
CAS Number: 81321-15-5