Stampa…
1,8-Octanediol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8-Dihydroxy octane
OR2431-100G OR2431-1KG OR2431-500G
APOSOR2431-100GEA 65.5 EUR
APOSOR2431-100G APOSOR2431-1KG APOSOR2431-500G
1,8-Octanediol 98%
1,8-Octanediol
Formula: C₈H₁₈O₂
Peso molecolare: 146,23 g/mol
Punto di ebollizione: 71…73 °C/20mmHg
Punto di fusione: 59…61 °C
Flash Pt: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002989
CAS Number: 629-41-4