Stampa…
Aluminon
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2429-100G OR2429-250G
APOSOR2429-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2429-100G APOSOR2429-250G
Aluminon
Aluminon
Formula: C₂₂H₂₃N₃O₉
Punto di fusione: 220…225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040925
CAS Number: 569-58-4
EINECS: 209-319-1