Stampa…
Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium methyl N-cyanocarbonodithioimidate
OR24285-10G OR24285-1G OR24285-5G
APOSOR24285-10GEA 568 EUR
APOSOR24285-10G APOSOR24285-1G APOSOR24285-5G
Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt 95%
Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt
Formula: C₃H₃KN₂S₂
Peso molecolare: 170,289 g/mol
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799296
CAS Number: 10191-61-4