Stampa…
Methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
OR24261-25G OR24261-5G
APOSOR24261-25GEA 178 EUR
APOSOR24261-25G APOSOR24261-5G
Methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 233,2862 g/mol
Punto di fusione: 145…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00068161
CAS Number: 100063-22-7