3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₄H₇N₃ Peso molecolare: 97.12 g/mol Punto di ebollizione: 90…92 °C/1mmHg Densità: 1.12 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00466340 CAS Number: 1904-31-0 |