Stampa…
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)acetonitrile
OR24243-1G OR24243-5G OR24243-25G
APOSOR24243-1GEA 14.7 EUR
APOSOR24243-1G APOSOR24243-5G APOSOR24243-25G
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Formula: C₉H₆N₂S
Peso molecolare: 174,23 g/mol
Punto di fusione: 98…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051633
CAS Number: 56278-50-3