Stampa…
2-Bromo-p-cresol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
OR2424-100G OR2424-25G OR2424-500G
APOSOR2424-100GEA 66.9 EUR
APOSOR2424-100G APOSOR2424-25G APOSOR2424-500G
2-Bromo-p-cresol 97%
2-Bromo-p-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di ebollizione: 213…214 °C
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002151
CAS Number: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7