Stampa…
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
OR24239-1G OR24239-5G OR24239-10G
APOSOR24239-1GEA 16.1 EUR
APOSOR24239-1G APOSOR24239-5G APOSOR24239-10G
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₄BrN₃
Peso molecolare: 161,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082728
CAS Number: 16461-94-2