Stampa…
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
OR24230-10G OR24230-25G
APOSOR24230-10GEA 65.5 EUR
APOSOR24230-10G APOSOR24230-25G
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 185,25 g/mol
Punto di fusione: 79…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051669
CAS Number: 43088-42-2