Stampa…
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24196-1G OR24196-5G
APOSOR24196-1GEA 27.7 EUR
APOSOR24196-1G APOSOR24196-5G
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,5700 g/mol
Punto di fusione: 152…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219003
CAS Number: 13589-72-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III