Stampa…
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)chalcone
OR24194-1G OR24194-25G OR24194-5G
APOSOR24194-1GEA 35 EUR
APOSOR24194-1G APOSOR24194-25G APOSOR24194-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Formula: C₁₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 252,27 g/mol
Punto di fusione: 123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022990
CAS Number: 644-34-8