Stampa…
5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR24189-1G OR24189-5G
APOSOR24189-1GEA 205 EUR
APOSOR24189-1G APOSOR24189-5G
5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₅H₉N₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052535
CAS Number: 66971-55-9