Stampa…
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Piperazin-1-yl)nicotinonitrile
OR2418-1G OR2418-5G
APOSOR2418-1GEA 98.9 EUR
APOSOR2418-1G APOSOR2418-5G
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₄
Peso molecolare: 188,23 g/mol
Punto di fusione: 75…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00833024
CAS Number: 149554-29-0