Stampa…
tert-Butyl-3-aminobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2417-1G OR2417-25G OR2417-5G
APOSOR2417-1GEA 125 EUR
APOSOR2417-1G APOSOR2417-25G APOSOR2417-5G
tert-Butyl-3-aminobenzoate
tert-Butyl-3-aminobenzoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00729048
CAS Number: 92146-82-2