Stampa…
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24149-10G OR24149-1G OR24149-5G
APOSOR24149-10GEA 69.8 EUR
APOSOR24149-10G APOSOR24149-1G APOSOR24149-5G
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
Formula: C₉H₁₁N₃
Peso molecolare: 161,21 g/mol
Punto di ebollizione: 241 °C/50mmHg
Densità: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047455
CAS Number: 33611-48-2
EINECS: 251-596-6