Stampa…
Sulphur trioxide pyridine complex
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR24145-100G OR24145-500G
APOSOR24145-100GEA 40.6 EUR
APOSOR24145-100G APOSOR24145-500G
Sulphur trioxide pyridine complex
Sulphur trioxide pyridine complex
Formula: C₅H₅NO₃S
Punto di fusione: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012437
CAS Number: 26412-87-3
UN: 3261
ADR: 8,II