Stampa…
2,5-Dichlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24122-100G OR24122-25G OR24122-500G
APOSOR24122-100GEA 16.1 EUR
APOSOR24122-100G APOSOR24122-25G APOSOR24122-500G
2,5-Dichlorobenzoic acid
2,5-Dichlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 191,01 g/mol
Punto di ebollizione: 300…302 °C
Punto di fusione: 151…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002416
CAS Number: 50-79-3
EINECS: 200-065-7