Stampa…
Cloruro di 2,4-dimetilbenzoile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR24121-250MG OR24121-100MG
APOSOR24121-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR24121-250MG APOSOR24121-100MG
Cloruro di 2,4-dimetilbenzoile
Cloruro di 2,4-dimetilbenzoile
Formula: C₉H₉ClO
Punto di ebollizione: 82 °C/1mmHg
Punto di fusione: 24…26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798005
CAS Number: 21900-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II