Stampa…
(Methylsulphonyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2412-10G OR2412-25G
APOSOR2412-10GEA 21.9 EUR
APOSOR2412-10G APOSOR2412-25G
(Methylsulphonyl)benzene
(Methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₈O₂S
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014741
CAS Number: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8