Stampa…
3,4-Dimethylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24119-100G OR24119-25G OR24119-500G
APOSOR24119-100GEA 139 EUR
APOSOR24119-100G APOSOR24119-25G APOSOR24119-500G
3,4-Dimethylbenzoic acid 98%
3,4-Dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002524
CAS Number: 619-04-5
EINECS: 210-576-7