Stampa…
Methyl-2-amino-5-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-5-nitrobenzoate
OR24114-1G OR24114-25G OR24114-5G
APOSOR24114-1GEA 65.5 EUR
APOSOR24114-1G APOSOR24114-25G APOSOR24114-5G
Methyl-2-amino-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₈N₂O₄
Peso molecolare: 196,1601 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00278157
CAS Number: 3816-62-4