Stampa…
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydrazinyl-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide, 2-Hydrazino-2-imidazoline Hydrobromide, 2-Hydrazino-4,5-dihydroimidazole Hydrobromide
OR24108-1G OR24108-50MG OR24108-250MG OR24108-500MG
APOSOR24108-1GEA 84.4 EUR
APOSOR24108-1G APOSOR24108-50MG APOSOR24108-250MG APOSOR24108-500MG
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Formula: C₃H₉BrN₄
Peso molecolare: 181,04 g/mol
Punto di fusione: 181…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012694
CAS Number: 55959-84-7
EINECS: 259-921-3