Stampa…
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: syn-2-Pyridinealdoxime
OR24107-100G OR24107-25G OR24107-5G
APOSOR24107-100GEA 125 EUR
APOSOR24107-100G APOSOR24107-25G APOSOR24107-5G
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
Formula: C₆H₆N₂O
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167166
CAS Number: 1193-96-0