2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₁₁BrN₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053056 CAS Number: 197234-18-7 |